Print…
Aurintricarboxylic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15905.06 A15905.14 A15905.22
A15905.06EA 67.9 EUR
A15905.06 A15905.14 A15905.22
Aurintricarboxylic acid
Aurintricarboxylic acid
CAS No.: 4431-00-9 Molecular Formula: C22H14O9 Formula Weight: 422.35 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2228904 MDL No.: MFCD00011663
Fórmula: C₂₂H₁₄O₉
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011663
Número CAS: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1