Cholesteryl chloroformate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L04801.14
L04801.22
L04801.14EA
53.6
EUR
L04801.14
L04801.22
Cholesteryl chloroformate
Cholesteryl chloroformate
CAS No.: 7144-08-3
Molecular Formula: C28H45ClO2
Formula Weight: 449.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3223154
Optical Rotation: -29° (c=5 in chloroform)
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003633
Fórmula:
C₂₈H₄₅ClO₂ Ponto de Fusão: 116…120 °C |
Número MDL :
MFCD00003633 Número CAS: 7144-08-3 EINECS: 230-447-9 UN: 3261 ADR: 8,II |