Print…
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2199-25G C2199-5G
TCIAC2199-25GEA 122 EUR
TCIAC2199-25G TCIAC2199-5G
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Ponto de ebulição: 212°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00023199
Número CAS: 4472-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&vid=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C