Print…
Curcumin para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20354.0010 8.20354.0050 8.20354.0002
8.20354.0010EA 72.7 EUR
8.20354.0010 8.20354.0050 8.20354.0002
Curcumin para síntese, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Fórmula: C₂₁H₂₀O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008365
Número CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Encomendar
Assay (HPLC, area%) ≥ 75.0 % (a/a)
Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 5.0 % (a/a)
Demethoxycurcumin (HPLC; Area%) ≤ 20.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test