Print…
Curcumin
Fornecedor: Cayman Chemical
81025-10 81025-5 81025-50
CAYM81025-10EA 112 EUR
CAYM81025-10 CAYM81025-5 CAYM81025-50
Curcumin
Curcumin
Fórmula: C₂₁H₂₀O₆
Número MDL : MFCD00008365
Número CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5