Curcumin 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
B21573.09
B21573.18
B21573.30
B21573.09EA
60.3
EUR
B21573.09
B21573.18
B21573.30
Curcumin 95%
Curcumin
Purity: 95%
CAS No.: 458-37-7
Molecular Formula: C21H20O6
Formula Weight: 368.39
Odour: Odourless
Melting Point: 170-175°
Beilstein Reference: 2306965
Merck Reference: 14,2673
MDL No.: MFCD00008365
Natural Yellow 3. Inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase
Fórmula:
C₂₁H₂₀O₆ Ponto de Fusão: 170…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008365 Número CAS: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 Merck Index: 14,2673 |