Print…
Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
218580100 218580500 218582500
ACRO218580100EA 58.4 EUR
ACRO218580100 ACRO218580500 ACRO218582500
Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Curcumin
Fórmula: C₂₁H₂₀O₆
Ponto de Fusão: 183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008365
Número CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.0 %