Boro solução padrão 1000 mg/L B em sol. Hidróxido de amônio (max. 1%) (de B(OH₃)) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13859.AE
13859.AD
13859.AP
13859.AEEA
84.2
EUR
13859.AE
13859.AD
13859.AP
Boro solução padrão 1000 mg/L B em sol. Hidróxido de amônio (max. 1%) (de B(OH₃)) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificações: Rastreável de NIST