Print…
Boro solução padrão 10000 mg/L B em sol. Hidróxido de amônio (max. 1%) (de B(OH₃)) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14370.AD 14370.AE 14370.AP
14370.ADEA 97.9 EUR
14370.AD 14370.AE 14370.AP
Boro solução padrão 10000 mg/L B em sol. Hidróxido de amônio (max. 1%) (de B(OH₃)) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificações: Rastreável de NIST