Print…
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A58003-100G A58003-25G
SIALA58003-100GEA 124 EUR
SIALA58003-100G SIALA58003-25G
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₇N₃O
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Número MDL : MFCD00006095
Número CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1