Print…
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
B24604.18 B24604.30
B24604.18EA 44.1 EUR
B24604.18 B24604.30
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3977-29-5 Molecular Formula: C5H7N3O Formula Weight: 125.13 Melting Point: ca 305° dec. Beilstein Reference: 3531
Fórmula: C₅H₇N₃O
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 305 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006095
Número CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1