Print…
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
103830250 103831000
ACRO103830250EA 25.7 EUR
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₇N₃O
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006095
Número CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test