Print…
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
122882-25G 122882-5G
SIAL122882-25GEA 162 EUR
SIAL122882-25G SIAL122882-5G
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₆ClN₃
Número MDL : MFCD00006091
Número CAS: 5600-21-5
EINECS: 227-018-3