2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06896.06
L06896.14
L06896.06EA
28.8
EUR
L06896.06
L06896.14
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 5600-21-5
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.58
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 114297
Fórmula:
C₅H₆ClN₃ Ponto de Fusão: 181…186 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006091 Número CAS: 5600-21-5 EINECS: 227-018-3 |