Print…
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
A11642.06 A11642.14 A11642.22
A11642.06EA 30.3 EUR
A11642.06 A11642.14 A11642.22
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 31230-17-8 Molecular Formula: C4H7N3 Formula Weight: 97.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-47° Boiling Point: 212-213°/14mm Beilstein Reference: 1904 MDL No.: MFCD00075180
Fórmula: C₄H₇N₃
Ponto de ebulição: 212…213 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075180
Número CAS: 31230-17-8