3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H30935.03
H30935.06
H30935.03EA
21.9
EUR
H30935.03
H30935.06
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 1904-31-0
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Boiling Point: 90-92°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00466340
Fórmula:
C₄H₇N₃ Ponto de ebulição: 90…92 °C (1 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00466340 Número CAS: 1904-31-0 ADR: 8,III |