Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
595314-1G 595314-25G 595314-5G
SIAL595314-1GEA 113 EUR
SIAL595314-1G SIAL595314-25G SIAL595314-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Número MDL : MFCD03789259
Número CAS: 761446-44-0