Print…
Melatonin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
MQ200
M5250-10G M5250-1G M5250-250MG M5250-5G
SIALM5250-10GEA 1160 EUR
SIALM5250-10G SIALM5250-1G SIALM5250-250MG SIALM5250-5G
Melatonin, Sigma-Aldrich®
Melatonin
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 232.28 g/mol
Número MDL : MFCD00005655
Número CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7