Print…
Melatonin para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14537.0001 8.14537.0005
8.14537.0001EA 70.1 EUR
8.14537.0001 8.14537.0005
Melatonin para síntese, Sigma-Aldrich®
Melatonin
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 232.28 g/mol
Número MDL : MFCD00005655
Número CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Encomendar
Melting Point 116 - 118 °C
Molar Mass 232.28 g/mol
Synonyms N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Hill Formula C13H16N2O2