Print…
Melatonin 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
125360010 125362500 125360050
ACRO125360010EA 99.8 EUR
ACRO125360010 ACRO125362500 ACRO125360050
Melatonin 99%
Melatonin
Fórmula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 512,8 °C
Ponto de Fusão: 118 °C
Ponto de Inflamação: 264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005655
Número CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Encomendar
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %