3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00169.06
L00169.14
L00169.06EA
80.5
EUR
L00169.06
L00169.14
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 3383-21-9
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2047944
Fórmula:
C₁₄H₂₀O₂ Ponto de Fusão: 113…117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001647 Número CAS: 3383-21-9 EINECS: 222-189-0 |