Print…
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13091.06 A13091.14
A13091.06EA 83.8 EUR
A13091.06 A13091.14
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 719-22-2 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 1911512 MDL No.: MFCD00001601
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Ponto de Fusão: 65…69 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001601
Número CAS: 719-22-2
EINECS: 211-946-0