Print…
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
408230050 408230250
ACRO408230050EA 78 EUR
ACRO408230050 ACRO408230250
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041737
Número CAS: 137-18-8
EINECS: 205-283-6
UN: 2811
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
GC ≥98.5 %