2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
195464-100G
195464-25G
SIAL195464-100GEA
608
EUR
SIAL195464-100G
SIAL195464-25G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Fórmula:
C₆H₄O₄ |
Número MDL :
MFCD00001598 Número CAS: 615-94-1 EINECS: 210-454-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...