Print…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
A11442.06 A11442.14 A11442.18
A11442.06EA 35 EUR
A11442.06 A11442.14 A11442.18
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 615-94-1 Molecular Formula: C6H4O4 Formula Weight: 140.10 Melting Point: ca 220° subl. Beilstein Reference: 1939229
Fórmula: C₆H₄O₄
Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001598
Número CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3