Print…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
187460250 187461000
ACRO187460250EA 66.8 EUR
ACRO187460250 ACRO187461000
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Fórmula: C₆H₄O₄
Ponto de Fusão: 220 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001598
Número CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)