Print…
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
428566-25G 428566-5G
SIAL428566-25GEA 287 EUR
SIAL428566-25G SIAL428566-5G
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Fórmula: C₈H₈O₄
Número MDL : MFCD00016368
Número CAS: 530-55-2
EINECS: 208-484-7