2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
A14936.03
A14936.06
A14936.14
A14936.03EA
29.8
EUR
A14936.03
A14936.06
A14936.14
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone ≥98%
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Purity: 98%
CAS No.: 530-55-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 252-257°
Beilstein Reference: 2048182
Merck Reference: 14,3225
MDL No.: MFCD00016368
Fórmula:
C₈H₈O₄ Ponto de Fusão: 252…257 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016368 Número CAS: 530-55-2 EINECS: 208-484-7 Merck Index: 14,3225 |