Print…
3-Acetylcoumarin 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one
A12532.06 A12532.14
A12532.06EA 50.9 EUR
A12532.06 A12532.14
3-Acetylcoumarin 98
3-Acetylcoumarin
Purity: 98+% CAS No.: 3949-36-8 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Melting Point: 119-124° Beilstein Reference: 143498
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Peso Molecular: 188.18 g/mol
Ponto de Fusão: 119…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006853
Número CAS: 3949-36-8
EINECS: 223-541-6