Print…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151940250 151942500 151940050
ACRO151940250EA 86.7 EUR
ACRO151940250 ACRO151942500 ACRO151940050
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Fórmula: C₉H₁₉NO
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005983
Número CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
Encomendar
Appearance White to off-white to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %