4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% radical livre
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
A12497.03
A12497.06
A12497.14
A12497.03EA
42.1
EUR
A12497.03
A12497.06
A12497.14
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% radical livre
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Purity: 98+%
CAS No.: 2226-96-2
Molecular Formula: C9H18NO2
Formula Weight: 172.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 146°(295°F)
pH: 8.2
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 1422990
MDL No.: MFCD00006478
Fórmula:
C₉H₁₈NO₂ Ponto de Fusão: 69…72 °C Ponto de Inflamação: 146 °C (295 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006478 Número CAS: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |