Print…
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% radical livre
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
175050010 175050050 175050250
ACRO175050010EA 38.9 EUR
ACRO175050010 ACRO175050050 ACRO175050250
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% radical livre
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Fórmula: C₉H₁₈NO₂
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006478
Número CAS: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %