Print…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
163945-1G 163945-5G
SIAL163945-1GEA 252 EUR
SIAL163945-1G SIAL163945-5G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO), Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Fórmula: C₉H₁₉N₂O
Peso Molecular: 171.26 g/mol
Número MDL : MFCD00006479
Número CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2