Print…
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
00375-1G 00375-5G
SIAL00375-1GEA 102 EUR
SIAL00375-1G SIAL00375-5G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO), Sigma-Aldrich®
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Fórmula: C₁₁H₂₁N₂O₂
Número MDL : MFCD00043593
Número CAS: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3