4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO) ≥98% radical livre
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
B23456.03
B23456.06
B23456.03EA
45.7
EUR
B23456.03
B23456.06
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO) ≥98% radical livre
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Purity: 98+%
CAS No.: 14691-89-5
Molecular Formula: C11H21N2O2
Formula Weight: 213.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 3546225
MDL No.: MFCD00043593
Fórmula:
C₁₁H₂₁N₂O₂ Peso Molecular: 213.3 g/mol Ponto de Fusão: 143…146 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00043593 Número CAS: 14691-89-5 EINECS: 423-840-3 |