1-Methyl-2-piperidinemethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22187.06
B22187.14
B22187.22
B22187.06EA
27.9
EUR
B22187.06
B22187.14
B22187.22
1-Methyl-2-piperidinemethanol ≥98%
1-Methyl-2-piperidinemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 20845-34-5
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 79-80°/7mm
Beilstein Reference: 103612
MDL No.: MFCD00006494
Fórmula:
C₇H₁₅NO Ponto de ebulição: 79…80 °C (7 mmHg) Densidade: 0,984 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006494 Número CAS: 20845-34-5 EINECS: 244-078-6 |