Print…
4-Amino-1-benzylpiperidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
187660050 187660250 187661000
ACRO187660050EA 32.4 EUR
ACRO187660050 ACRO187660250 ACRO187661000
4-Amino-1-benzylpiperidine 98%
4-Amino-1-benzylpiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 152 °C (9,7 mmHg)
Densidade: 0,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006504
Número CAS: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm