Print…
Antimónio solução padrão, 1.000 mg/L Sb em água com ácido nítrico and tartaric acid (each max. 1%) (de Sb) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41682.AD 41682.AE 41682.AP
41682.ADEA 63.2 EUR
41682.AD 41682.AE 41682.AP
Antimónio solução padrão, 1.000 mg/L Sb em água com ácido nítrico and tartaric acid (each max. 1%) (de Sb) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Antimony Standards
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certificações: Rastreável de NIST