Print…
Antimónio solução padrão, 10000 mg/L Sb em água com ácido nítrico and tartaric acid (each max. 1%) (de Sb) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41683.AD 41683.AE 41683.AP
41683.ADEA 89.4 EUR
41683.AD 41683.AE 41683.AP
Antimónio solução padrão, 10000 mg/L Sb em água com ácido nítrico and tartaric acid (each max. 1%) (de Sb) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Antimony Standards
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certificações: Rastreável de NIST