Print…
Denatonium benzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Benzyl-2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-N,N-diethyl-2-oxoethanaminium benzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D5765-10G D5765-1G D5765-5G
SIALD5765-10GEA 317 EUR
SIALD5765-10G SIALD5765-1G SIALD5765-5G
Denatonium benzoate, Sigma-Aldrich®
Denatonium benzoate
Fórmula: C₂₈H₃₄N₂O₃
Número MDL : MFCD00031578
Número CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2