Norbornene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11103.22
L11103.36
L11103.22EA
31.3
EUR
L11103.22
L11103.36
Norbornene ≥99%
Norbornene
Purity: 99%
CAS No.: 498-66-8
Molecular Formula: C7H10
Formula Weight: 94.16
Flash Point: -15°(5°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 95-96°
Beilstein Reference: 1098544
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00082304
Fórmula:
C₇H₁₀ Ponto de ebulição: 95…96 °C Ponto de Fusão: 44…47 °C Densidade: 0,955 Ponto de Inflamação: –15 °C (5 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082304 Número CAS: 498-66-8 EINECS: 207-866-0 UN: 1325 ADR: 4.1,II |