Print…
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A44150-100G A44150-25G A44150-5G
SIALA44150-100GEA 691 EUR
SIALA44150-100G SIALA44150-25G SIALA44150-5G
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₈H₁₉NO₂
Número MDL : MFCD00008227
Número CAS: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2