Print…
1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
269850250 269851000
ACRO269850250EA 109 EUR
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
1-Amino-3,3-diethoxypropane
Fórmula: C₇H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 72 °C (16hPa)
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142581
Número CAS: 41365-75-7
UN: 2735
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %