Print…
2,5-Piperazinedione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G7251-100G G7251-1KG G7251-25G
SIALG7251-100GEA 376 EUR
SIALG7251-100G SIALG7251-1KG SIALG7251-25G
2,5-Piperazinedione, Sigma-Aldrich®
2,5-Piperazinedione
Fórmula: C₄H₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00006009
Número CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5