Print…
2,5-Piperazinedione ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
A18822.14 A18822.22
A18822.14EA 72.5 EUR
A18822.14 A18822.22
2,5-Piperazinedione ≥99%
2,5-Piperazinedione
Purity: 99% CAS No.: 106-57-0 Molecular Formula: C4H6N2O2 Formula Weight: 114.10 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 112112 Merck Reference: 14,7466 MDL No.: MFCD00006009
Fórmula: C₄H₆N₂O₂
Peso Molecular: 114.1 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006009
Número CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5