Print…
2,5-Piperazinedione 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
120080250 120081000 120080050 120080010
ACRO120080250EA 55.3 EUR
ACRO120080250 ACRO120081000 ACRO120080050 ACRO120080010
2,5-Piperazinedione 98%
2,5-Piperazinedione
Fórmula: C₄H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006009
Número CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Encomendar
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)