Print…
Polyethylene glycol 35,000 estabilizado para síntese pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Estabilização: Estabilizado com 2-terc-butil-4-metoxifenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18892.1000 8.18892.5000
8.18892.1000EA 68.2 EUR
8.18892.1000 8.18892.5000
Polyethylene glycol 35,000 estabilizado para síntese pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 35,000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Ponto de Fusão: 60…65 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Hydroxyl value 3-4
Melting range (lower value) ≥ 62 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Average molecular mass 28000 - 38000
Identity (IR) passes test