Diethyl phenyl orthoformate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21498.09
B21498.18
B21498.09EA
51.1
EUR
B21498.09
B21498.18
Diethyl phenyl orthoformate ≥97%
Diethyl phenyl orthoformate
Purity: 97%
CAS No.: 14444-77-0
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4810
Melting Point: -26°
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 1872634
MDL No.: MFCD00009228
Fórmula:
C₁₁H₁₆O₃ Ponto de ebulição: 103…104 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 1,015 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009228 Número CAS: 14444-77-0 EINECS: 238-421-9 |