6-Dodecyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L11262.06
L11262.14
L11262.06EA
66.2
EUR
L11262.06
L11262.14
6-Dodecyne ≥98%
6-Dodecyne
Purity: 98%
CAS No.: 6975-99-1
Molecular Formula: C12H22
Formula Weight: 166.31
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 99-100°/4mm
MDL No.: MFCD00041658
Fórmula:
C₁₂H₂₂ Ponto de ebulição: 99…100 °C (4 mmHg) Densidade: 0,790 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041658 Número CAS: 6975-99-1 |