Methyl isobutyrylacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L16216.14
L16216.22
L16216.14EA
53.2
EUR
L16216.14
L16216.22
Methyl isobutyrylacetate ≥98%
Methyl isobutyrylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 42558-54-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -75°
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 1857823
MDL No.: MFCD00040499
Fórmula:
C₇H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 192 °C Ponto de Fusão: –75 °C Densidade: 1,010 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040499 Número CAS: 42558-54-3 EINECS: 418-900-0 |